5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321316-1G OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA 872 DKK
APOSOR321316-1G APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14706682
CAS-nummer: 859536-33-7