tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321315-1G OR321315-250MG
APOSOR321315-1GEA 1810 DKK
APOSOR321315-1G APOSOR321315-250MG
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18250357
CAS-nummer: 1260667-07-9