tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321307-1G OR321307-100MG
APOSOR321307-1GEA 7850 DKK
APOSOR321307-1G APOSOR321307-100MG
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12828830
CAS-nummer: 169750-93-0