2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Piperidyl)ethanol Hydrochloride
OR321304-1G OR321304-5G OR321304-10G
APOSOR321304-1GEA 404 DKK
APOSOR321304-1G APOSOR321304-5G APOSOR321304-10G
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Molekylvægt: 165.661 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14583117
CAS-nummer: 16780-04-4