tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321300-1G OR321300-250MG
APOSOR321300-1GEA 3220 DKK
APOSOR321300-1G APOSOR321300-250MG
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18633365
CAS-nummer: 1008562-87-5