1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 3050 DKK
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30099278
CAS-nummer: 1931126-38-3