3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321277-1G OR321277-250MG
APOSOR321277-1GEA 1590 DKK
APOSOR321277-1G APOSOR321277-250MG
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Smeltepunkt: 185…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11499015
CAS-nummer: 1086391-08-3