2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321263-1G OR321263-250MG
APOSOR321263-1GEA 1530 DKK
APOSOR321263-1G APOSOR321263-250MG
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO·ClH
Molekylvægt: 213.704 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30063175
CAS-nummer: 1616370-88-7