4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 3220 DKK
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉N·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30099247
CAS-nummer: 74150-51-9