(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321235-100MG OR321235-250MG
APOSOR321235-100MGEA 2460 DKK
APOSOR321235-100MG APOSOR321235-250MG
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29075597
CAS-nummer: 2256060-02-1