4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321218-100MG OR321218-250MG OR321218-1G
APOSOR321218-100MGEA 3550 DKK
APOSOR321218-100MG APOSOR321218-250MG APOSOR321218-1G
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆ClNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29075579
CAS-nummer: 1783405-60-6