(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321211-100MG OR321211-500MG
APOSOR321211-100MGEA 654 DKK
APOSOR321211-100MG APOSOR321211-500MG
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28355920
CAS-nummer: 1272031-55-6