(S)-2-Phenylpiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321201-100MG OR321201-1G OR321201-250MG
APOSOR321201-100MGEA 567 DKK
APOSOR321201-100MG APOSOR321201-1G APOSOR321201-250MG
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
(S)-2-Phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅N
Massefylde: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06762615
CAS-nummer: 70665-05-3