3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 828 DKK
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅N·ClH
Kogepunkt: 110 °C (15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08273794
CAS-nummer: 83672-23-5