3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321015-1G OR321015-250MG
APOSOR321015-1GEA 291 DKK
APOSOR321015-1G APOSOR321015-250MG
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester
Formel: C₉H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16620379
CAS-nummer: 453566-15-9