2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR321007-1G
OR321007-25G
OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA
186
DKK
APOSOR321007-1G
APOSOR321007-25G
APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₈N₂O Molekylvægt: 148.162 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09745275 CAS-nummer: 1591-37-3 |