tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318034-1G OR318034-5G
APOSOR318034-1GEA 3320 DKK
APOSOR318034-1G APOSOR318034-5G
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₉H₂₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22690719
CAS-nummer: 944123-76-6