tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318033-1G OR318033-5G
APOSOR318033-1GEA 3320 DKK
APOSOR318033-1G APOSOR318033-5G
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13290989
CAS-nummer: 1305022-73-4