tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318032-1G OR318032-5G
APOSOR318032-1GEA 3320 DKK
APOSOR318032-1G APOSOR318032-5G
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13290986
CAS-nummer: 1305235-96-4