tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318032-1G
OR318032-5G
APOSOR318032-1GEA
3320
DKK
APOSOR318032-1G
APOSOR318032-5G
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₆N₂O₂ Molekylvægt: 266.379 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13290986 CAS-nummer: 1305235-96-4 |