3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318021-1G OR318021-10G OR318021-5G
APOSOR318021-1GEA 1590 DKK
APOSOR318021-1G APOSOR318021-10G APOSOR318021-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formel: C₅H₇N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808782
CAS-nummer: 4027-56-9