2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 251 DKK
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₃NSi
Kogepunkt: 100 °C (0,03 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260485
CAS-nummer: 97308-62-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III