1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317312-1G OR317312-500MG
APOSOR317312-1GEA 10900 DKK
APOSOR317312-1G APOSOR317312-500MG
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22415220
CAS-nummer: 1363381-56-9