1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317272-1G OR317272-5G
APOSOR317272-1GEA 915 DKK
APOSOR317272-1G APOSOR317272-5G
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23164149
CAS-nummer: 115913-30-9