Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317264-1G OR317264-5G
APOSOR317264-1GEA 1040 DKK
APOSOR317264-1G APOSOR317264-5G
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23106317
CAS-nummer: 115913-32-1