3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317194-1G OR317194-5G
APOSOR317194-1GEA 796 DKK
APOSOR317194-1G APOSOR317194-5G
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11975576
CAS-nummer: 820971-67-3