1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317178-1G OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA 1740 DKK
APOSOR317178-1G APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12408560
CAS-nummer: 1158758-85-0