3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317159-1G OR317159-5G
APOSOR317159-1GEA 644 DKK
APOSOR317159-1G APOSOR317159-5G
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11101353
CAS-nummer: 1203099-07-3