Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317091-1G OR317091-10G OR317091-5G
APOSOR317091-1GEA 2180 DKK
APOSOR317091-1G APOSOR317091-10G APOSOR317091-5G
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20922770
CAS-nummer: 1138480-98-4