2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: α-Cyclobutylglycine
OR317072-1G OR317072-5G
APOSOR317072-1GEA 1220 DKK
APOSOR317072-1G APOSOR317072-5G
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264350
CAS-nummer: 28024-69-3