4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317045-1G OR317045-250MG OR317045-500MG
APOSOR317045-1GEA 11070 DKK
APOSOR317045-1G APOSOR317045-250MG APOSOR317045-500MG
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Formel: 2C₈H₁₅NO·C₂H₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105786
CAS-nummer: 1523606-46-3