3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 872 DKK
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₆BrClS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07787461
CAS-nummer: 17512-61-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III