(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR316088-10G OR316088-25G
APOSOR316088-10GEA 622 DKK
APOSOR316088-10G APOSOR316088-25G
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11099673
CAS-nummer: 1129634-44-1