D-Norleucinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(R)-(-)-2-Amino-1-hexanol, (R)-2-Aminohexan-1-ol
OR316035-1G
OR316035-5G
APOSOR316035-1GEA
907
DKK
APOSOR316035-1G
APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Formel:
C₆H₁₅NO Molekylvægt: 117.189 g/mol Kogepunkt: 216…218 °C Smeltepunkt: 40…44 °C Flammepunkt: 99.44 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683227 CAS-nummer: 80696-28-2 |