3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315883-1G OR315883-250MG OR315883-5G
APOSOR315883-1GEA 4310 DKK
APOSOR315883-1G APOSOR315883-250MG APOSOR315883-5G
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22070104
CAS-nummer: 29481-31-0