Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315882-1G OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA 4310 DKK
APOSOR315882-1G APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₉BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32689352
CAS-nummer: 2514953-04-7