3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315877-1G OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA 7900 DKK
APOSOR315877-1G APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molekylvægt: 235.462 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23705580
CAS-nummer: 872274-09-4