2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315872-1G OR315872-250MG
APOSOR315872-1GEA 4090 DKK
APOSOR315872-1G APOSOR315872-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255582
CAS-nummer: 921760-70-5