6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315871-1G OR315871-5G
APOSOR315871-1GEA 1700 DKK
APOSOR315871-1G APOSOR315871-5G
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144.173 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255574
CAS-nummer: 1032527-28-8