1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315870-1G OR315870-250MG OR315870-5G
APOSOR315870-1GEA 3490 DKK
APOSOR315870-1G APOSOR315870-250MG APOSOR315870-5G
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18254232
CAS-nummer: 188918-75-4