5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315868-1G OR315868-250MG OR315868-5G
APOSOR315868-1GEA 3490 DKK
APOSOR315868-1G APOSOR315868-250MG APOSOR315868-5G
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255592
CAS-nummer: 1211589-30-8