5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315867-1G OR315867-250MG
APOSOR315867-1GEA 3710 DKK
APOSOR315867-1G APOSOR315867-250MG
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13689136
CAS-nummer: 188918-74-3