6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315866-1G OR315866-250MG
APOSOR315866-1GEA 4750 DKK
APOSOR315866-1G APOSOR315866-250MG
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255567
CAS-nummer: 208111-24-4