3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 4310 DKK
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
Molekylvægt: 149.213 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30074923
CAS-nummer: 1482683-77-1