3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315856-1G OR315856-250MG
APOSOR315856-1GEA 4910 DKK
APOSOR315856-1G APOSOR315856-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22032411
CAS-nummer: 1369114-08-8