Diphenylphosphinostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diphenyl(4-vinylphenyl)phosphine
OR315714-10G OR315714-1G OR315714-5G
APOSOR315714-10GEA 1210 DKK
APOSOR315714-10G APOSOR315714-1G APOSOR315714-5G
Diphenylphosphinostyrene
Diphenylphosphinostyrene
Formel: C₂₀H₁₇P
Molekylvægt: 288.323 g/mol
Smeltepunkt: 75…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038139
CAS-nummer: 40538-11-2