(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 1970 DKK
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01321293
CAS-nummer: 134003-84-2