tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315540-10G OR315540-25G OR315540-5G
APOSOR315540-10GEA 1300 DKK
APOSOR315540-10G APOSOR315540-25G APOSOR315540-5G
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate 98%
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Molekylvægt: 286.165 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703140
CAS-nummer: 68819-84-1