6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 3790 DKK
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Formel: C₇H₃BrClNO
Molekylvægt: 232.462 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406141
CAS-nummer: 1243389-57-2