N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315192-1G OR315192-25G OR315192-5G
APOSOR315192-1GEA 1430 DKK
APOSOR315192-1G APOSOR315192-25G APOSOR315192-5G
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide
Formel: C₅H₅BrN₂OS·BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921811
CAS-nummer: 1354359-55-9